Learn More
4'-Hidroxi-Varfarina, TRC
Código de producto. 30137229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137229 25 mg 25 miligramos
30003209 10 mg 10 miligramos
30011698 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99610025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24579-14-4
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-, Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-hydroxybenzyl)-4-hydroxy- (8CI), 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, 4'-Hydroxy warfarin, 4'-Hydroxywarfarin
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[1-(4-hidroxifenil)-3-oxbutilo]cromo-2-una
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Warfarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998