Learn More
4'-Hidroxi Warfarina-d4, TRC
Código de producto. 30399703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399703 10 mg -
30399515 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99610210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94820-63-0
Fórmula molecular C19 2H4 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 328.352
Sinónimo 4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4, 3-(alpha-Acetonyl-p-hydroxybenzyl)-4-hydroxycoumarin-d4
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetradeuterio-4-hidroxi-3-[1-(4-hidroxifenil)-3-oxbutilo]cromeno-2-uno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=C(C(CC(=O)C)c3ccc(O)cc3)C(=O)Oc2c1[2H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Warfarin-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.125