Learn More
4-Hidroxi valsartán (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30402925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402925 2.5 mg 2.50 miligramo
30398935 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9950002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188259-69-0
Fórmula molecular C24 H29 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 451.52
Sinónimo 4-Hydroxy Valsartan
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-hidroxipentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(O)CCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Valsartan, Mixture of Diastereomers
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O4/c1-15(2)22(24(32)33)29(21(31)13-8-16(3)30)14-17-9-11-18(12-10-17)19-6-4-5-7-20(19)23-25-27-28-26-23/h4-7,9-12,15-16,22,30H,8,13-14H2,1-3H3,(H,32,33)(H,25,26,27,28)/t16?,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.222