Learn More
4-Hidroxi-Ácido Valproico Sal de Sodio (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30180403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180403 1 g 1 g
30180260 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9930051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216888-06-0
Fórmula molecular C8 H15 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 182.19
Sinónimo 4-Hydroxy-2-propyl-pentanoic Acid Sodium Salt, 2-Propyl-4-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt, 2-n-Propyl-4-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-hidroxi-2-propilpentanoato
SMILES [Na+].CCCC(CC(C)O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Valproic Acid Sodium Salt (mixture of diastereomers)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3.Na/c1-3-4-7(8(10)11)5-6(2)9;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0919
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.