Learn More
4-Hidroxi Trimetoprim, TRC
Código de producto. 30133236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133236 50 mg 50 miligramos
30006183 10 mg 10 miligramos
30006287 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97198050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112678-48-5
Fórmula molecular C14H18N4O4
Peso molecular (g/mol) 306.32
Sinónimo 2,6-Diamino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(5H)-pyrimidinone
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=C(NC(=NC2=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Trimethoprim
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-5-7(6-10(21-2)11(9)22-3)4-8-12(15)17-14(16)18-13(8)19/h5-6H,4H2,1-3H3,(H5,15,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1328
Porcentaje de pureza >95%