Learn More
4-Hidroxi Trimetoprima-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Trimethoprim-d9 |
| CAS | 1794752-40-1 |
| Fórmula molecular | C14 D9 H9 N4 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,6-Diamino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-4(5H)-pyrimidinone-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-5-7(6-10(21-2)11(9)22-3)4-8-12(15)17-14(16)18-13(8)19/h5-6H,4H2,1-3H3,(H5,15,16,17,18,19)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC2=C(N)NC(=NC2=O)N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,6-diamino-5-[[3,4,5-tris(trideuteriometoxi)fenil]metil]-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 315.373 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.189 |