Learn More
4-Hidroxi Triamtereno, TRC
Código de producto. 30135132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135132 100 mg 100 miligramos
30009454 25 mg 25 miligramos
30005013 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1226-52-4
Fórmula molecular C12 H11 N7 O
Peso molecular (g/mol) 269.26
Sinónimo Phenol, 4-(2,4,7-triamino-6-pteridinyl)-, Phenol, p-(2,4,7-triamino-6-pteridinyl)- (7CI,8CI), 4-(2,4,7-Triamino-6-pteridinyl)phenol, 2,4,7-Triamino-6-(4-hydroxyphenyl)pteridine, 2,4,7-Triamino-6-(p-hydroxyphenyl)pteridine, p-Hydroxytriamterene
Nombre IUPAC 4-(2,4,7-triaminopteridina-6-il)fenol
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Triamterene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N7O/c13-9-7(5-1-3-6(20)4-2-5)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-4,20H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1025