Learn More
Éter bencílico de 4'-hidroxi trazodona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxy Trazodone-d6 Benzyl Ether |
| CAS | 1794752-37-6 |
| Fórmula molecular | C26 2H6 H22 Cl N5 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[3-[4-(3-Chloro-4-benzyloxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl-d6]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(m-Chloro-p-benzyloxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl-d6]-s-triazolo[4.3-a]pyridin-3(2H)-one, 4-benzyloxytrazodone-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28ClN5O2/c27-23-19-22(10-11-24(23)34-20-21-7-2-1-3-8-21)30-17-15-29(16-18-30)12-6-14-32-26(33)31-13-5-4-9-25(31)28-32/h1-5,7-11,13,19H,6,12,14-18,20H2/i6D2,12D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ccc(OCc3ccccc3)c(Cl)c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N4N=C5C=CC=CN5C4=O |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-cloro-4-fenilmetoxifenil)piperazin-1-il]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 484.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.231 |