Learn More
4-Hidroxi Toremifeno, TRC
Código de producto. 30004849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004849 10 mg 10 miligramos
30010798 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110503-62-3
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 421.96
Sinónimo Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]- (ACI), 4-[(1Z)-4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol (ACI), Phenol, 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]- (9CI), Phenol, 4-[4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-, (Z)- (ZCI), (Z)-4-Hydroxytoremifene, 4-Hydroxytoremifene, 4-Hydroxy Toremifene
Nombre IUPAC (Z)-4-(4-clorofenilo)-4-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenilo]-3-fenilbut-3-en-1-ol
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCO)\c2ccccc2)\c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Toremifene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)17-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(27)13-9-21)25(16-18-29)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1809
Porcentaje de pureza >95%