Learn More
4-Hidroxi Tolvaptán (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Tolvaptan (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1587638-05-8 |
| Fórmula molecular | C26 H25 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-4,5-dihydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, 4-Hydroxy Tolvaptan (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25ClN2O4/c1-15-5-3-4-6-19(15)25(32)28-18-8-9-20(16(2)13-18)26(33)29-12-11-23(30)24(31)21-14-17(27)7-10-22(21)29/h3-10,13-14,23-24,30-31H,11-12H2,1-2H3,(H,28,32) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCC(O)C(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(7-cloro-4,5-dihidroxi-2,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepina-1-carbonil)-3-metilfenil]-2-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 464.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.1503 |