Learn More
4-Hidroxi-tetramisole, TRC
Código de producto. 17900845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17900845 1 mg 1 miligramo
17902575 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17900845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5952701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6649-26-9
Fórmula molecular C11 H12 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 220.29
Sinónimo Phenol, 4-(2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-, Phenol, p-(2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)- (7CI,8CI), 4-(2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenol, Imidazo[2,1-b]thiazole, phenol deriv.
Nombre IUPAC 4-(2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il)fenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CN3CCSC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramisole-4-hydroxy
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-5-6-15-11(13)12-10/h1-4,10,14H,5-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.067