Learn More
4-Hidroxi Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxytestosterone |
| CAS | 2141-17-5 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one, 4,17-dihydroxy-, (17β)-, Androst-4-en-3-one, 4,17β-dihydroxy- (7CI,8CI), (17β)-4,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Hydroxytestosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,16,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,16-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2038 |