Learn More
4-Hidroxi-TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Superoxide scavenger with neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects4-Hydroxy-TEMPO free radical is used as a catalyst and a chemical oxidant by virtue of being a stable radical. It is used for detoxifying reactive oxygen species in medicinal chemistry. It is involved in the catalysis of disproportionation of superoxide and facilitates hydrogen peroxide metabolism. It is used to prepare tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitate by reacting with benzene-1,2,4-tricarbonyl trichloride. Further, it is used as a free radical scavenger and exhibits neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. In addition to this, it has good inhibition effect to acrylic acid esters, methyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile, styrene and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eliminador superóxido con efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. El radical libre 4-hidroxi-TEMPO se utiliza como catalizador y como oxidante químico en virtud de ser un radical estable. Se utiliza para desintoxicar especies reactivas de oxígeno en química medicinal. Participa en la catálisis de la desproporción del superóxido y facilita el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Se utiliza para preparar tris(2,2,6,6-tetrametil-1-oxil-4-piperidiloxi)trimelitato reaccionando con tricloruro de benceno-1,2,4-tricarbonilo. Además, se utiliza como eliminador de radicales libres y presenta efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. Además de esto, tiene un buen efecto de inhibición ante los ésteres de ácido acrílico, el acrilato de metilo, el ácido acrílico, el acrilonitrilo, el estireno y el butadieno.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-TEMPO |
| Nombre de nota | free radical |
| Punto de fusión | 69°C to 72°C |
| pH | 8.2 |
| Temperatura de inflamación | 146°C (295°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1422990 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.25 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
- 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-Piperidinyloxy