Learn More
4-Hidroxi-TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424134 1 g 1 g
11434134 5 g 5 g
11444134 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12497.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2
Superoxide scavenger with neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects4-Hydroxy-TEMPO free radical is used as a catalyst and a chemical oxidant by virtue of being a stable radical. It is used for detoxifying reactive oxygen species in medicinal chemistry. It is involved in the catalysis of disproportionation of superoxide and facilitates hydrogen peroxide metabolism. It is used to prepare tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitate by reacting with benzene-1,2,4-tricarbonyl trichloride. Further, it is used as a free radical scavenger and exhibits neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. In addition to this, it has good inhibition effect to acrylic acid esters, methyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile, styrene and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Eliminador superóxido con efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. El radical libre 4-hidroxi-TEMPO se utiliza como catalizador y como oxidante químico en virtud de ser un radical estable. Se utiliza para desintoxicar especies reactivas de oxígeno en química medicinal. Participa en la catálisis de la desproporción del superóxido y facilita el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Se utiliza para preparar tris(2,2,6,6-tetrametil-1-oxil-4-piperidiloxi)trimelitato reaccionando con tricloruro de benceno-1,2,4-tricarbonilo. Además, se utiliza como eliminador de radicales libres y presenta efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. Además de esto, tiene un buen efecto de inhibición ante los ésteres de ácido acrílico, el acrilato de metilo, el ácido acrílico, el acrilonitrilo, el estireno y el butadieno.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2226-96-2
Fórmula molecular C9H18NO2
Número MDL MFCD00006478
Sinónimo 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 69°C to 72°C
pH 8.2
Temperatura de inflamación 146°C (295°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1422990
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-TEMPO