Learn More
4-Hydroxy-TEMPO, ≥98% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15645500 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645500 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 15645500 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 427771G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-TEMPO
CAS 2226-96-2
Punto de fusión 69°C to 71°C
Color Orange-Red
Envase Glass bottle
Número MDL MFCD00006478
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1422990
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.24g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (HPLC)
Forma física Crystalline Powder