Learn More
4'-Hidroxi Tamoxifeno-d6 (contiene hasta un 10% de isómero de E), TRC
Código de producto. 30180249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180249 10 mg 10 miligramos
30179744 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95473210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346606-80-1
Fórmula molecular C26H23D6NO2
Peso molecular (g/mol) 393.55
Sinónimo 4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Dimethylamino-d6)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, 4'-Hydroxytamoxifen-d6;
SMILES OC(C=C1)=CC=C1/C(CC)=C(C2=CC=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2)/C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Tamoxifen-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2575