Learn More
4'-Hidroxi Tamoxifeno (contiene hasta un 10% de isómero E), TRC
Código de producto. 30402663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402663 2.5 mg
30403613 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9547302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82413-23-8
Fórmula molecular C26 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 387.51
Sinónimo 4'-Hydroxytamoxifen
Nombre IUPAC 4-[(Z)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-1-fenilbut-1-en-2-il]fenol
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Tamoxifen
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2198