Learn More
4-hidroxiraloxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Raloxifene |
| CAS | 185416-01-7 |
| Fórmula molecular | C28 H27 N O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [4-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27NO4S/c30-21-11-7-20(8-12-21)28-26(25-23(31)5-4-6-24(25)34-28)27(32)19-9-13-22(14-10-19)33-18-17-29-15-2-1-3-16-29/h4-14,30-31H,1-3,15-18H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2sc3cccc(O)c3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| Nombre IUPAC | [4-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-(2-piperidin-1-iletoxi)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 473.583 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.166 |