Learn More
4'-Hidroxi rac-Kavain, TRC
Product Code. 30405744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30405744 5 mg
30390659 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30405744 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9445205MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1401441-87-9
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo 5,6-Dihydro-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etililo]-4-metaxi-2,3-dihidropiran-6-uno
SMILES O=C1C=C(OC)CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy rac-Kavain
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-7,9,12,15H,8H2,1H3/b7-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0892