Learn More
4'-Hidroxi rac-Kavain, TRC
Código de producto. 30390659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390659 25 mg
30405744 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94452025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401441-87-9
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo 5,6-Dihydro-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etililo]-4-metaxi-2,3-dihidropiran-6-uno
SMILES O=C1C=C(OC)CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy rac-Kavain
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-7,9,12,15H,8H2,1H3/b7-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0892