Learn More
Ácido 4-hidroxi-quinolin-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-quinoline-6-carboxylic acid |
| CAS | 1065092-81-0 |
| Fórmula molecular | C10H7NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-3-4-11-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2NC=CC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-oxo-1H-quinolin-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0426 |