Learn More
4'-Hidroxi Pirimetanol-d4, TRC
Código de producto. 30406453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406453 1 mg
30404487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9532071MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794897-91-8
Fórmula molecular C12H9D4N3O
Peso molecular (g/mol) 219.28
Sinónimo 2-(4-Hydroxyanilino)-4,6-dimethylpyrimidine-d4, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol-d4
SMILES OC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1NC2=NC(C)=CC(C)=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Pyrimethanil-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.131