Learn More
4-hidroxipropranolol beta-d-glucuronido (mezcla de diastereomeros), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Propranolol beta-D-Glucuronide |
| CAS | 94731-13-2 |
| Fórmula molecular | C22 H29 N O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy Propranolol Glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29NO9/c1-11(2)23-9-12(24)10-30-15-7-8-16(14-6-4-3-5-13(14)15)31-22-19(27)17(25)18(26)20(32-22)21(28)29/h3-8,11-12,17-20,22-27H,9-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t12?,17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]naftaleno-1-il]oxioxano-2-carboxílico ácido |
| Peso molecular (g/mol) | 451.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.1842 |