Learn More
4-Hidroxi Propofol, TRC
Código de producto. 30132698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132698 10 mg 10 miligramos
30007267 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95077010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1988-10-9
Fórmula molecular C12 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 194.27
Nombre IUPAC 2,6-di(propano-2-il)benceno-1,4-diol
SMILES CC(C)c1cc(O)cc(C(C)C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Propofol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,13-14H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1307
Porcentaje de pureza >95%