Learn More
4-HidroxiPropofol 4-O-Beta-D-Glucuronido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Propofol 4-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 115005-78-2 |
| Fórmula molecular | C18 H26 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Propofol Impurity 30 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O8/c1-7(2)10-5-9(6-11(8(3)4)12(10)19)25-18-15(22)13(20)14(21)16(26-18)17(23)24/h5-8,13-16,18-22H,1-4H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)c1cc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc(C(C)C)c1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-hidroxi-3,5-di(propano-2-il)fenoxi]oxano-2-carboxílico ácido |
| Peso molecular (g/mol) | 370.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1628 |