Learn More
4-Hidroxi-Propafenona Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 86383-31-5 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-13-17(23)9-10-19(21)20(25)11-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9-10,13,18,22-24H,2,8,11-12,14-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCNCC(O)COc1cc(O)ccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-hidroxi-2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropano-1-uno; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 393.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1707 |