Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxipropafenona-d5, TRC
Código de producto. 30402940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30402940 1 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9524471MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride
CAS 1189863-32-8
Fórmula molecular C21H23D5ClNO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-[4-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-13-17(23)9-10-19(21)20(25)11-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9-10,13,18,22-24H,2,8,11-12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 398.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2021
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.