Learn More
4-Hidroxi Fenilbutazona, TRC
Código de producto. 30398310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398310 5 mg
30389760 100 mg
30407356 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9400605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16860-43-8
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 4-butil-4-hidroxi-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
SMILES CCCCC1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474