Learn More
4-hidroxifenilbutazona-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Phenylbutazone-d9 |
| CAS | 1246819-23-7 |
| Fórmula molecular | C19H11D9N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione-d9, 1,2-Diphenyl-4-butyl-4-hydroxypyrazolidine-3,5-dione-d9, NSC 382672-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 333.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.2039 |