Learn More
4-hidroxifenobarbital-d5, TRC
Código de producto. 30397135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30397135 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9489621MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenobarbital-d5
CAS 111342-31-5
Fórmula molecular C12 2H5 H7 N2 O4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-12(7-3-5-8(15)6-4-7)9(16)13-11(18)14-10(12)17/h3-6,15H,2H2,1H3,(H2,13,14,16,17,18)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 5-(4-hidroxifenil)-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 253.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1111