Learn More
4-hidroxifenobarbital-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyphenobarbital-d5 |
| CAS | 111342-31-5 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H7 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-12(7-3-5-8(15)6-4-7)9(16)13-11(18)14-10(12)17/h3-6,15H,2H2,1H3,(H2,13,14,16,17,18)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-hidroxifenil)-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1111 |