Learn More
4-hidroxifenciclidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 60232-85-1 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinol, 1-(1-phenylcyclohexyl)-, 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-piperidinol, 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine-4-ol, 4-Hydroxy-1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine, 4-Hydroxyphencyclidine, N-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine, NSC 170516, PHP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO/c19-16-9-13-18(14-10-16)17(11-5-2-6-12-17)15-7-3-1-4-8-15/h1,3-4,7-8,16,19H,2,5-6,9-14H2 |
| SMILES | OC1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-fenilciclohexil)piperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 259.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1936 |