Learn More
4-hidroxi ospemifeno (impureza de ospemifeno), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Ospemifene |
| CAS | 128585-01-3 |
| Fórmula molecular | C24 H23 Cl O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23ClO3/c25-15-14-23(18-4-2-1-3-5-18)24(19-6-10-21(27)11-7-19)20-8-12-22(13-9-20)28-17-16-26/h1-13,26-27H,14-17H2/b24-23- |
| SMILES | OCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(Z)-4-cloro-1-[4-(2-hidroxietoxi)fenil]-2-fenil-but-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 394.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1336 |