Learn More
4-Hidroxi-Omeprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30138204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138204 50 mg 50 miligramos
17923615 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94894050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346600-70-1
Fórmula molecular C16 H17 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 347.39
Sinónimo 4-Pyridinol, 2-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonyl]methyl]-3,5-dimethyl-, 2-[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonylmethyl]-3,5-dimethyl-pyridin-4-ol, 4-Hydroxy Omeprazole Sulfon
Nombre IUPAC 2-[(5-metaxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfonilmetil]-3,5-dimetilpiridina-4-ol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(O)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Omeprazole Sulfone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-24(21,22)16-18-12-5-4-11(23-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.094