Learn More
4-Hidroxisulfuro de Omeprazol, TRC
Código de producto. 30135102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135102 25 mg 25 miligramos
30007237 5 mg 5 miligramos
30011949 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94884525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103876-98-8
Fórmula molecular C16H17N3O2S
Peso molecular (g/mol) 315.39
Sinónimo 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-[[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol, Omeprazole Pyridone;
Nombre IUPAC 2-[(5-metaxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfanilmetil]-3,5-dimetilpiridina-4-ol
SMILES COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(O)c3C)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Omeprazole Sulfide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-22-16-18-12-5-4-11(21-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1041