Learn More
4-Hidroxi Nisoldipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Nisoldipine |
| CAS | 106685-70-5 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O7/c1-11-15(18(23)28-5)17(13-8-6-7-9-14(13)22(26)27)16(12(2)21-11)19(24)29-10-20(3,4)25/h6-9,17,21,25H,10H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)(C)O)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-(2-hidroxi-2-metilpropil) 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 404.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1584 |