Learn More
4-Hidroxi Nisoldipina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Nisoldipine-d6 |
| CAS | 1189945-12-7 |
| Fórmula molecular | C20H18D6N2O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-4-(2-nitro-phenyl)-1,4-dihydro-pyridine-3,5-dicarboxylic Acid 3-(2-Hydroxy-2-methylpropyl) Ester 5-Methyl Ester-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O7/c1-11-15(18(23)28-5)17(13-8-6-7-9-14(13)22(26)27)16(12(2)21-11)19(24)29-10-20(3,4)25/h6-9,17,21,25H,10H2,1-5H3/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-O-metil 5-O-[3,3,3-trideuterio-2-hidroxi-2-(trideuteriometil)propil] 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 410.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.196 |