Learn More
4'-Nimesulido hidroxi, TRC
Código de producto. 30133764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133764 5 mg 5 miligramos
30006032 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9485605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109032-22-6
Fórmula molecular C13H12N2O6S
Peso molecular (g/mol) 324.31
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2-(4-hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]-, N-[2-(4-Hydroxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide, 4-Hydroxynimesulide, 4'-Hydroxynimesulide
Nombre IUPAC N-[2-(4-hidroxifenoxi)-4-nitrofenil]metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccc(O)cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy Nimesulide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-22(19,20)14-12-7-2-9(15(17)18)8-13(12)21-11-5-3-10(16)4-6-11/h2-8,14,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0416