Learn More
4-Hidroxi Nebivolol, Clorhidrato Hidratado (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Código de producto. 30401129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401129 0.5 mg 0.50 miligramo
30390390 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9485300.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Nebivolol Hydrochloride Hydrate (Mixture of Diastereomers)
Fórmula molecular C22H28ClF2NO6
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 6-Fluoro-α-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride Hydrate
SMILES FC1=CC(C(O)CC(C(O)CNCC(O)C2CCC(C=C(F)C=C3)=C3O2)O4)=C4C=C1.Cl.O
Peso molecular (g/mol) 475.91