Learn More
4-hidroxi nandrolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxynandrolone (Oxabolone) |
| CAS | 4721-69-1 |
| Fórmula molecular | C18 H26 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxynandrolone, Oxabolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h10-12,14,16,20-21H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1882 |