Learn More
4-hidroxi-N-(piridin-2-il)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 18012250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012250 25 mg 25 miligramos
18063050 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18012250 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxi-N-(piridin-2-il)-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 65897-46-3
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. B (EP), Piroxicam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
SMILES OC1=C(NS(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-2H-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 317.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.047 g/mol