Learn More
4-Hidroxi-N-metilbutanamida, TRC
Código de producto. 17961185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961185 1 g 1 g
17962135 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9438351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37941-69-8
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo N-Methyl-γ-hydroxybutyramide, 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N-metil-butanamida
SMILES CNC(=O)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-5(8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3,(H,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079