Learn More
4-Hidroxi-N-isopropil-N-metiltriptamina, TRC
Código de producto. 30403985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403985 25 mg
30395226 10 mg
30401567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94288025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77872-43-6
Fórmula molecular C14 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 232.32
Sinónimo 1H-Indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-, 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, 4-HO-MiPT, 4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
Nombre IUPAC 3-[2-[metil(propan-2-il)amino]etil]-1H-indol-4-ol
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-hydroxy MiPT
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1576