Learn More
4-hidroxi-N-despropil ropivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-N-despropyl Ropivacaine |
| CAS | 243989-47-1 |
| Fórmula molecular | C14H20N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S)-N-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-7-11(17)8-10(2)13(9)16-14(18)12-5-3-4-6-15-12/h7-8,12,15,17H,3-6H2,1-2H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)c1NC(=O)[C@@H]2CCCCN2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-(4-hidroxi-2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1525 |