Learn More
4-Hidroxi-Moxonidina, TRC
Código de producto. 30133902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133902 2.5 mg 2.50 miligramo
30010284 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9477352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352457-34-2
Fórmula molecular C9 H13 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone, 5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-methoxy-2-methyl-, 4(1H)-Pyrimidinone, 5-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-methoxy-2-methyl- (9CI), 5-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-methoxy-2-methyl-4(3H)-pyrimidinone, 4-Hydroxymoxonidine, 5-[(Imidazolidin-2-ylidene)amino]-6-methoxy-2-methylpyrimidin-4-ol
Nombre IUPAC 5-(imidazolidina-2-ilideneamino)-6-metoxi-2-metilpirimidina-4-ol
SMILES COc1nc(C)nc(O)c1N=C2NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Moxonidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O2/c1-5-12-7(15)6(8(13-5)16-2)14-9-10-3-4-11-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,14)(H,12,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1069
Porcentaje de pureza >95%