Learn More
4-Hidroxiximexitina Cloruro, TRC
Código de producto. 30390963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390963 25 mg
30391121 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94802025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123363-66-6
Fórmula molecular C11 H17 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 231.72
Sinónimo Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), KOE 2127CL, 4-Hydroxy Mexiletine hydrochloride, 4-Hydroxymexiletine hydrochloride, p-Hydroxymexiletine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-aminopropoxi)-3,5-dimetilfenol; Cloruro
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cc(O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1026