Learn More
(+/-)-4-Hidroxi-Mefenitoína, TRC
Código de producto. 30005937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005937 25 mg 25 miligramos
17951925 5 mg 5 miligramos
17931815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94487525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61837-65-8
Fórmula molecular C12H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 234.25
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-, 5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-4-Hydroxymephenytoin, 4-Hydroxymephenytoin, 4'-Hydroxymephenytoin, p-Hydroxymephenytoin, (±)-4-Hydroxy mephenytoin
Nombre IUPAC 5-etil-5-(4-hidroxifenil)-3-metilimidazolidina-2,4-dión
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxymephenytoin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1004
Porcentaje de pureza >95%