Learn More
4-hidroxilevamisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy Levamisole |
| CAS | 69359-04-2 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[(6S)-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenol, p-Hydroxylevamisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-5-6-15-11(13)12-10/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(6S)-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.067 |