Learn More
4-Hidroxi-Kresoxim-Ácido Metil Carboxílico, TRC
Código de producto. 30402781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402781 100 mg
30406112 10 mg
30396945 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181373-11-5
Fórmula molecular C17 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 315.32
Sinónimo 2-[(4-Hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid
Nombre IUPAC 2-[2-[(4-hidroxi-2-metilfenoxi)metil]fenilo]-2-metaxiiminoacético
SMILES CON=C(C(=O)O)c1ccccc1COc2ccc(O)cc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO5/c1-11-9-13(19)7-8-15(11)23-10-12-5-3-4-6-14(12)16(17(20)21)18-22-2/h3-9,19H,10H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1107