Learn More
Éster Dimetilico del Ácido 4-hidroxi-isofálico, TRC
Código de producto. 30135472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135472 500 mg 500 miligramos
30135220 1 g 1 g
30004178 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953760500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5985-24-0
Fórmula molecular C10H10O5
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, 4-hydroxy-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate, NSC 109108, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate, Dimethyl 4-Hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
Nombre IUPAC Dimetil 4-hidroxibenceno-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528